Läs mer
United Scientific™ Omrörningsstavar med gummipolis
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
254 mm
Diameter (metrisk):
6 mm
Längd (engelska):
10 tum
Diameter (engelska):
0,23 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Gummipolisman fäst på glasstaven underlättar skrapning och blandning.
- Omrörarstavar är gjorda av mjukt flintglas.
- Båda ändarna brandpolerade och rundade.
- Poliser är gjorda av naturgummi.
- Förmonterad.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 0,23 tum |
| Mått (L x B x H) | 11,5 x 4 x 0,5 tum. |
| För användning med (applikation) | Används för att hjälpa till att överföra rester av fällningar eller fasta ämnen från insidan eller bägare, kolvar eller andra glasytor |
| Inkluderar | Gummipoliser på ända |
| Längd (engelska) | 10 tum |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Längd (metrisk) | 254 mm |
| Material | Glas |
| Visa mer |