Läs mer
STK16-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16499846
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16499846 50 mg
16446037 5 mg
16432716 25 mg
16423318 10 mg
16414566 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16499846 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101270
MedChemExpress STK16-IN-1 is a STK16 kinase inhibitor with an IC50 of 295 nM.
STK16-IN-1 is a STK16 kinase inhibitor with an IC50 of 295 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material STK16-IN-1
CAS 1223001-53-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H12FN3O
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 15 mg/mL (51.14 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER FC1=CC=C(N2C(C(C=CC2=O)=CN3)=C4C3=NC=C4)C=C1C
Molekylvikt (g/mol) 293.3
Formel vikt 293.3
Procent renhet 99.49%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease