missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

STMN3 Antibody (6D5) [DyLight 350], Novus Biologicals Biologicals™

Produktkod. 30522219 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30522219 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30522219 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP343041UV

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

STMN3 Monoclonal antibody specifically detects STMN3 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen STMN3
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 6D5
Konjugera DyLight 350
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias SCG10-like-protein, SCLIPSCG10-like protein, stathmin-3, stathmin-like 3
Värd art Mouse
Immunogen stathmin-like 3 - (Uniprot# Q9NZ72)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Neuroscience
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 50861
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG2a
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.