Läs mer
Tocris Bioscience™ STO-609 acetate
Kvantitet:
1 mg
10 mg
50 mg
Descripción
STO-609 acetate is a selective, cell-permeable inhibitor of Ca2+-calmodulin-dependent protein kinase kinase (Ki values are 80 and 15 ng/ml for inhibition of CaM-KKα and CaM-KKβ respectively); competes for the ATP-binding site. Displays > 80-fold selectivity over CaMK1, CaMK2, CaMK4, MLCK, PKC, PKA and p42 MAPK.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | 7-Oxo-7H-benzimidazo[2,1-a]benz[de]isoquinoline-3-carboxylic acid acetate |
| CAS | 1173022-21-3 |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighet | Soluble to 10mM with sonication in DMSO |
| Molekylformel | C19H10N2O3.C2H4O2 |
| Formel vikt | Observed MW: 374.35 |
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido