Läs mer
Tocris Bioscience™ STO-609 acetate
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4785630
Kvantitet:
1 mg
10 mg
50 mg
Produktkod. 18066052
Brand: Tocris Bioscience™ 1551/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selective CaM kinase kinase inhibitor
STO-609 acetate is a selective, cell-permeable inhibitor of Ca2+-calmodulin-dependent protein kinase kinase (Ki values are 80 and 15 ng/ml for inhibition of CaM-KKα and CaM-KKβ respectively); competes for the ATP-binding site. Displays > 80-fold selectivity over CaMK1, CaMK2, CaMK4, MLCK, PKC, PKA and p42 MAPK.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Oxo-7H-benzimidazo[2,1-a]benz[de]isoquinoline-3-carboxylic acid acetate
CAS 1173022-21-3
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 10 mg
Löslighet Soluble to 10mM with sonication in DMSO
Molekylformel C19H10N2O3.C2H4O2
Formel vikt Observed MW: 374.35
For Research Use Only