Läs mer
Stoddard Solvent Analytical, J.T. Baker™
Produktkod. 15548834 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
20 L
Produktkod.
15548834 20 L
1 options
Produktkod. 15548834 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer V11001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 8052-41-3
Kvantitet 20 L
Molekylformel C8H15BrO2
UN-nummer 1268
InChI-nyckel IMSPZLCTPSXORJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)OCCCCCCBr
IUPAC-namn 6-bromohexyl acetate
Molekylvikt (g/mol) 223.11