Läs mer
Novus Biologicals™ Stomach Tissue Slides (Adenocarcinoma)- Paraffin
Produktkod. 18696071 Handla allt Bio Techne Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 Slides
Produktkod. 18696071
Brand: Novus Biologicals™ NBP277932
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tissue Slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 Slides
För användning med (applikation) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Paraffin), ISH, Dual RNAScope ISH-IHC
Art Human
Målspecificitet Stomach
Innehåll och lagring Store at 4°C.