Läs mer
Seward™ Stomacher™ 400 EVO Paddle Mixer
Produktkod. 17774389
Change view
Volymintervall (metriskt):
80 till 400 ml
Produktkod. Volymintervall (metriskt)
17774389 80 till 400 ml
1 options
Produktkod. 17774389 Leverantör Seward™ Leverantörsnummer 0400/002/00
Beräknad leverans: 20-11-2026
Kombinerar originalets guldstandardattribut Stomacher™ 400 paddelmixer med förbättrade, lättanvända funktioner, ger maximal prestanda samtidigt som buller och förbrukningsavfall minimeras
  • Ny provberedningslösning ger stressfritt arbete för labbet
  • Unikt påsladdningssystem med en knapptryckning minimerar hanteringen av provpåsar för att spara tid och minska kontamineringsrisker
  • Lätt att rengöra insidan med avtagbara paddlar, droppbricka och tillgång till paddelmixerkammare
  • Designad för att arbeta med Stomacher™ 400 Eco väska sortiment för extra besparingar
  • Enkel programmerbar skärmvisning möjliggör fullständig kontroll över bearbetningen, för konsekventa resultat med minimal ansträngning
  • Dubbel öppningstätning, isolerat chassi och helt sluten hölje resulterar i tyst drift, vilket minskar stress och störningar i annat labbarbete
  • Gummibas med antivibrationsteknik eliminerar bänkrörelser och minskar buller
  • Eco-paddelkonvertering kan spara upp till 30 % i förbrukningskostnader och minska plastavfallet
Specifikationer
Amperage 1 A
Hastighet 150 rpm, 180 rpm, 210 rpm
Spänning 110/240 V
Elektriska krav 100/240 V
Hästkraft 0.13 hp
Wattal 100 W
Volymintervall (engelska) 2,7 till 13,5 oz.
Volymintervall (metriskt) 80 till 400 ml
Djup (engelska) 18,9 tum
Djup (metriskt) 480 mm
Höjd (engelska) 11,8 tum
Höjd (metrisk) 300 mm
Längd (engelska) 18,9 tum
Längd (metrisk) 480 mm
Bredd (engelska) 12,2 tum
Bredd (metrisk) 310 mm
Basmaterial Rostfritt stål, termoplaster
Behållarmaterial Polyolefin
För användning med (applikation) Blandningsprover främst i livsmedelsmikrobiologitestning
Inkluderar ECO paddel set
Max. Vridmoment 4.5 T
Bullernivå 45 dB
Förpackningsmängd 1 st
Produkttyp Paddelmixer
Frekvens 47/63 Hz