Läs mer
Seward™ Stomacher™ 80 Biomaster Blandare
Produktkod. 12819405
Change view
Volymintervall (metriskt):
5 till 80 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volymintervall (metriskt) Förpackningsstorlek
12819405 5 till 80 ml Varje
1 options
Produktkod. 12819405 Leverantör Seward™ Leverantörsnummer 0080/000/EU
Beräknad leverans: 18-12-2026
De Stomacher™ Modell 80 Biomaster tillhandahålla små vävnadsbearbetningslösningar för kliniska, biovetenskapliga och mikrobiologiska tillämpningar.
  • Kan bearbeta prover från 250 μL till 80 ml Biomaster tillgodoser den ökade efterfrågan på mindre prover utan att försämra provkvaliteten
  • Tillåt prover att behandlas säkert och utan risk för korskontaminering samtidigt som synlig cellåtervinning maximeras
  • Justerbara processtider och paddelhastigheter
  • Beprövad förbättring av cellåtervinning och livsduglighet
  • Kostnadseffektiv provberedning
Specifikationer
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Volymintervall (metriskt) 5 till 80 ml
Höjd (metrisk) 190 mm
Bredd (metrisk) 290 mm
För användning med (applikation) För TB-arbete med sputa och vävnader, kvalitetskontroll av salva- och krämprover och vävnader i djurforskning
Frekvens 50 Hz