missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Stonin-1 Antibody, Novus Biologicals™

Produktkod. 18229035 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18229035 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18229035 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP180795

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Stonin-1 Polyclonal specifically detects Stonin-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen SALF
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Formulering PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Genaccessionsnr. Q9Y6Q2
Gene Alias MGC126821, MGC126823, SALF, STON1-GTF2A1L protein, STON1-GTF2A1L readthrough, stoned B/TFIIA-alpha/beta-like factor
Gensymboler STON1-GTF2A1L
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:DSPLAISGGESSLLPTRPTCLSHALLPSDHSCTHPTPKVGLPDEVNPQQAESLGFQSDDLPQFQYFREDCAFSSPFWKDEGSDSHFTLDPPGSKKMFSSRNKEMPIDQKSLNKCSLNYICEKLEHLQSAENQDSLR
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 286749
Testspecificitet Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.