Läs mer
mb2 Pall på hjul
:
Hjul
Beskrivning
- Pall med vadderad sits i konstläder
- Pneumatisk cylinder för höjdjustering
- 5-stjärnig förstärkt nylonbotten 600 mm
- Hårda golvhjul 50 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Låg pall |
| Färg | Svart |
| Justerbar (höjd) | Ja |
| Kvantitet | 1 st |
| Sitthöjd | 400 till 560 mm |
| Vikt (metrisk) | 5 kg |
| Med armstöd | Nej |
| Med ryggstöd | Nej |
| Med hjul | Ja |
| Fotstöd | Nej |
| Visa mer |