Läs mer
mb2 Naturligt trä Brandsäkra pallar
Produktkod. 11947654
:
Rymmer 5 hjul
Produktkod. 11947654
Brand: mb2 AB4B2D1NE2
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stool on casters - wood seat - Mid lift
  • Stool with wood seat
  • Pneumatic cylinder for height adjustment
  • 5-star reinforced nylon base 640 mm dia.
  • Hard floor castors 50 mm
Specifikationer
Produkttyp Pall
Färg Naturlig
Justerbar (höjd) Yes
Justerbar Height
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Avsluta Eldfast
Höjd (metrisk) 646 mm
Håller 5 hjul
Sitthöjd 470 to 650 mm
Vikt (metrisk) 5.98 kg
Med armstöd No
Med ryggstöd Ja
Med hjul Yes
Fotstöd No
Med svankstöd No
Med Tilt No
Material Trä
Typ av sittplatser Stool