Läs mer
mb2 Pall on Glides - Mid Lift
Produktkod. 30130598
Change view
Kvantitet:
1 st
Produktkod. Kvantitet
30130598 1 st
1 options
Produktkod. 30130598 Leverantör mb2 Leverantörsnummer AT7B2D1E3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1885.00 SEK
    1266.55 SEK / Paket med 1
    Save 618.45 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pall på glid - Vadderad sits i konstläder - Mellanlyft
  • Pall med vadderad sits i konstläder
  • Pneumatisk cylinder för höjdjustering
  • 5-stjärnig förstärkt nylonbotten 600 mm
  • Glider
Specifikationer
Produkttyp Sittpall
Färg Svart
Justerbar (höjd) Ja
Kvantitet 1 st
Sitthöjd 440 till 630 mm
Vikt (metrisk) 5,12 kg
Med armstöd Nej
Med ryggstöd Nej
Med hjul Nej
Fotstöd Nej
Med svankstöd Nej
Med Tilt Nej
Material Vinylklädsel
Typ av sittplatser Pall