Läs mer
Buerkle™ Stop-It™ Slangklämma med Easy-Click Stängning
Handla allt Bürkle Produkter
För användning med:
20 mm flexibel slang
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Easy-Click closure - stop-it can be opened and closed in any position - without tiresome screwing on and off. High quality material - stop-it made from the heat resistant and chemical resistant plastic PVDF. The clamp is galvanised steel.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PVDF och stål (förzinkat) |
| För användning med | 20 mm flexibel slang |
| För användning med (applikation) | Den kan användas varhelst flödet i slangar med vätskor eller gaser behöver regleras eller stoppas |
| Förpackningsmängd | 50/Skala |
| Slangstorlek | 20 mm |
| Portstorlek | 20 mm |
| Färg | Blått |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 160 °C |
| Produkttyp | Enkel klickstängning |