Läs mer
Buerkle™ Stop-It™ Slangklämma med Easy-Click Stängning
Produktkod. 10526092
Change view
För användning med:
10 mm flexibel slang
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med unitSize
10526092 10 mm flexibel slang Varje
1 options
Produktkod. 10526092 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 86190106
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglera flödet av vätskor och gaser med dessa slangklämmor. Buerkle™ Easy-Click™ Förslutningen har en räfflad skruv för steglös, känslig flödesreglering eller fullständigt stopp av flödet. Förslutningen pressar ihop slangen över ett brett område mot stålkroken för att förhindra skador på slangen.
Easy-Click closure - stop-it can be opened and closed in any position - without tiresome screwing on and off. High quality material - stop-it made from the heat resistant and chemical resistant plastic PVDF. The clamp is galvanised steel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material PVDF och stål (förzinkat)
För användning med 10 mm flexibel slang
För användning med (applikation) Den kan användas varhelst flödet i slangar med vätskor eller gaser behöver regleras eller stoppas
Förpackningsmängd 50/Skala
Slangstorlek 10 mm
Portstorlek 10 mm
Färg Klart
Max. Driftstemperatur (metrisk) 160 °C
Produkttyp Enkel klickstängning