Läs mer
Cytiva Stoppkontakt
Produktkod. 10722834 Handla allt Cytiva Produkter
Anslutningar:
5/16 tum Manlig
Produktkod. 10722834
Brand: Cytiva 18111250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cytiva Stoppkontakt, 5/16 tum. Manlig
  • Stoppkontakt
  • 5/16 tum
  • Manlig
  • För ÄKTA pure 150 och ÄKTA avant 150
  • Material: Polyetereterketon (PEEK )
  • Paket om 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Anslutning
Anslutningar 5/16 tum Manlig
Kvantitet 5/Pk.
Material PEEK
För användning med (utrustning) ÄKTA Pure 150 och ÄKTA Avant 150