Läs mer
Avstängningskranenhet och lock för Nalgene™ Transparent polykarbonat exsickator i klassisk design
Produkttyp:
Reservdel
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
Skaffa reservdelar för kranen och kåpan till Nalgene™ Transparent polykarbonat exsickator i klassisk design, Kat #5311-0250. De Nalgene™ Transparent polykarbonat Classic Design Exsickator upprätthåller en lufttät tätning utan behov av vakuumfett och kan användas under fullt vakuum och icke-vakuumförhållanden, och är ett utmärkt alternativ till glas.
Beskrivning:
- Avtagbar eller utbytbar kran
- Portlock om borttagen (lock ingår)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Reservdel |
| Beskrivning | Lock för port på exsickator, polykarbonat |