Läs mer
BRAND™ Avstängningskran För Aspiratorflaska
Produktkod. 10335521 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kontakter:
3/4 tums anslutning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakter Förpackningsstorlek
10335521 3/4 tums anslutning Varje
1 options
Produktkod. 10335521 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 131100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00 SEK
    181.66 SEK / Paket med 1
    Save 29.34 SEK
    13% Av
I lager
Passar alla storlekar
  • Inkluderar PP-adapter
  • Inkluderar 2 FKM tätningar
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    För användning med (applikation) Förvaring
    För användning med (utrustning) Aspiratorflaskor och fat
    Kontakter 3/4 tums anslutning