Läs mer
Brand™ Silikonfritt kranfett
Produktkod. 10692554 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kvantitet:
60 g
Förpackningsstorlek:
60g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10692554 60 g 60g
1 options
Produktkod. 10692554 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 61610
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Idealisk för smörjning av byrettstoppkranar.
  • Lätt att ta bort med Mucasol™
  • Bra syra- och basbeständighet
  • Drifttemperaturintervall på− 40° till +320 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Smörjmedel
För användning med (utrustning) Byrett kranar
Förpackning Provrör
Kvantitet 60 g
Temperatur (metrisk) -40 °C till +320 °C
Vikt (metrisk) 60 g