Läs mer
DWK Life Sciences Krannyckel, gängad, SBW-J glas, slipad
Produktkod. 15894518 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Stängningsstorlek:
12,5 NS
14,5 NS
18,8 NS
Pluggborrning:
2 mm
2,5 mm
4 mm
6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsstorlek Pluggborrning unitSize
15894518 14,5 NS 2,5 mm Paket med 50
15901511 12,5 NS 2,5 mm Paket med 50
15874518 12,5 NS 2 mm Paket med 50
15804528 14,5 NS 4 mm Paket med 50
15814528 18,8 NS 4 mm Paket med 25
15834528 18,8 NS 6 mm Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15894518 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 286037505
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den vanligaste tapppluggen i jord DURAN™ enkelriktad kran.
Solida SBW-J tapppluggar i glas har en gänga på vilken det 3-delade skruvlåset är monterat. Tapppluggarna finns i 3 NS-storlekar och varje NS-storlek i två hålvarianter.
  • Med gänga, slipad
  • Rejäl tappplugg av SBW-J glas
  • Tapppluggarna finns i 3 NS-storlekar och varje NS-storlek i två hålvarianter
  • Montering och därmed säkring av ventilpluggen med hjälp av den 3-delade skruvlåsanordningen
  • Taper 1:10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Pluggborrning 2,5 mm
Material SBW-J glas
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Stängningsstorlek 14,5 NS
Antal per förpackning 50/Pk.