Läs mer
DWK Life Sciences Krannyckel, gängad, SBW-J glas, slipad
Produktkod. 15901511 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Stängningsstorlek:
12,5 NS
14,5 NS
18,8 NS
Pluggborrning:
2 mm
2,5 mm
4 mm
6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsstorlek Pluggborrning Förpackningsstorlek
15901511 12,5 NS 2,5 mm Paket med 50
15894518 14,5 NS 2,5 mm Paket med 50
15874518 12,5 NS 2 mm Paket med 50
15804528 14,5 NS 4 mm Paket med 50
15814528 18,8 NS 4 mm Paket med 25
15834528 18,8 NS 6 mm Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15901511 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 286034208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6240.00 SEK
    4590.27 SEK / Paket med 50
    Save 1649.73 SEK
    26% Av
I lager
Den vanligaste tapppluggen i jord DURAN™ enkelriktad kran.
Solida SBW-J tapppluggar i glas har en gänga på vilken det 3-delade skruvlåset är monterat. Tapppluggarna finns i 3 NS-storlekar och varje NS-storlek i två hålvarianter.
  • Med gänga, slipad
  • Rejäl tappplugg av SBW-J glas
  • Tapppluggarna finns i 3 NS-storlekar och varje NS-storlek i två hålvarianter
  • Montering och därmed säkring av ventilpluggen med hjälp av den 3-delade skruvlåsanordningen
  • Taper 1:10
Specifikationer
Pluggborrning 2,5 mm
Material SBW-J glas
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Stängningsstorlek 12,5 NS
Antal per förpackning 50/Pk.