Läs mer
Pyrex™ Stopcocks
Pluggborrning:
2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Stopcock |
| Pluggborrning | 2 mm |
| Material | Glass |
| Diameter (metrisk) sidoarm | 8 mm |