Läs mer
BRAND™ Stoppare för Centrifugerör
Handla allt Brand Produkter
Storlek:
10 ml
48 ml
110 ml
160 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Polyetenkonstruktion
- För användning med polypropencentrifugrör
- Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Centrifugerör av polypropen |
| Kvantitet | 100/PK |
| Storlek | 48 ml |
| Material | Polyeten |
| Produkttyp | Kepsar |