Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Stoppar åttkantig platta, plast
Beskrivning
- Enl. till DIN 12252
- Form A och E
- Solid eller halv-ihålig
- Material: Plast
Specifikationer
Specifikationer
| Standard konisk fog | NS 34/35 |
| Färg | Vitt, Rött |
| Material | Polyeten |