Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Proppar för serumflaskor och flaskor: Snap-on propp
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Grå
Rött
Material:
Gummi
Klorbutylgummi
Diameter (metrisk):
13 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Flänsproppar är säkrade med aluminiumkrymptätningar
- Slitsade och tre-stiftade pluggproppar är för frystorka applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 13 mm |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| För användning med (utrustning) | Passar 1,3 cm ID, 2 cm OD mun på serumflaskor och flaskor |
| Hårdhet | 45 Durometer |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Grå |
| Material | Klorbutylgummi |
| Produkttyp | Pluggstoppare |