Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Proppar för serumflaskor och flaskor: Snap-on propp
Produktkod. 12402641 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Grå
Rött
Material:
Gummi
Klorbutylgummi
Diameter (metrisk):
13 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12402641
Brand: DWK Life Sciences 224100180
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ge lufttäta överdrag
  • Flänsproppar är säkrade med aluminiumkrymptätningar
  • Slitsade och tre-stiftade pluggproppar är för frystorka applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 13 mm
Diameter (metrisk) 20 mm
För användning med (utrustning) Passar 1,3 cm ID, 2 cm OD mun på serumflaskor och flaskor
Hårdhet 45 Durometer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Rött
Diameter (metrisk) Botten 13 mm
Material Gummi
Produkttyp Pluggstoppare