Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Proppar för serumflaskor och flaskor: Snap-on propp
Produktkod. p-7122719 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Grå
Rött
Material:
Gummi
Klorbutylgummi
Diameter (metrisk):
13 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12492621
Brand: DWK Life Sciences 224100080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ge lufttäta överdrag
  • Flänsproppar är säkrade med aluminiumkrymptätningar
  • Slitsade och tre-stiftade pluggproppar är för frystorka applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 7 mm
Diameter (metrisk) 13 mm
För användning med (utrustning) Passar 0,7 cm ID, 1,3 cm OD mun på serumflaskor och flaskor
Hårdhet 40 Durometer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Rött
Diameter (metrisk) Botten 7 mm
Material Gummi
Produkttyp Pluggstoppare