Läs mer
ratiolab™ Proppar för provrör
Produktkod. 14809860
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Diameter (metrisk) Yttre:
11 till 12 mm
16 till 17 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Diameter (metrisk) Yttre
14809860 Gult 16 till 17 mm
12341523 Rött 16 till 17 mm
13465056 Klart 11 till 12 mm
13470147 Klart 16 till 17 mm
11331153 Blått 16 till 17 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 14809860 Leverantör ratiolab™ Leverantörsnummer 391490Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00 SEK
    156.85 SEK / Paket med 1000
    Save 82.15 SEK
    34% Av
 Begränsad artikel
I lager
Stäng dina provrör med dessa mycket säkra proppar.
  • Ger mycket tät tätning tack vare två tätningsringar
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 16 till 17 mm
Material Polyeten
Färg Gult
Förpackning Väska
Kvantitet 1000 proppar/påse