Läs mer
Wesbart™ Förvaringsbehållare
Description
Specifications
Specifications
| Typ | Förvaringsbehållare |
| Material | Anodiserad aluminium, rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | Förvara lösa föremål säkert i en frys |
| Inkluderar | Handtag i ena änden och en etiketthållare |
| Mått (L x B x H) | 280 x 140 mm (HxB) |
| Bredd (metrisk) | 140 mm |
| Höjd (metrisk) | 280 mm |
| Vikt (metrisk) | 0.8 kg |
| För användning med (utrustning) | Frys |