Läs mer
Wesbart™ Förvaringsbehållare
Produktkod. 16246941
Change view
Mått (L x B x H):
100 x 510 mm (HxB)
100 x 520 mm (HxB)
200 x 155 mm (HxB)
220 x 180 mm (HxB)
225 x 232 mm (HxB)
235 x 155 mm (HxB)
235 x 180 mm (HxB)
240 x 190 mm (HxB)
240 x 280 mm (HxB)
280 x 140 mm (HxB)
280 x 280 mm (HxB)
560 x 170 x 200 mm
600 x 180 x 280 mm
680 x 140 x 280 mm
90 x 133 mm (HxB)
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H)
16246941 560 x 170 x 200 mm
15755855 90 x 133 mm (HxB)
15734758 100 x 510 mm (HxB)
16213481 680 x 140 x 280 mm
15733058 100 x 520 mm (HxB)
15971287 600 x 180 x 280 mm
15749738 200 x 155 mm (HxB)
15788807 220 x 180 mm (HxB)
15811458 225 x 232 mm (HxB)
15961231 235 x 155 mm (HxB)
15757039 235 x 180 mm (HxB)
15881118 240 x 190 mm (HxB)
15915590 280 x 140 mm (HxB)
15871118 240 x 280 mm (HxB)
15925590 280 x 280 mm (HxB)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 16246941 Leverantör Wesbart™ Leverantörsnummer BIN923SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1351.48 SEK
    1073.29 SEK / Paket med 1
    Save 278.19 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-03-2027
Ett användbart sätt att förvara lösa föremål i en frys
  • Förvaringskärl är tillverkade av anodiserad aluminium eller rostfritt stål
  • Alla förvaringskärl har antingen ett nedfällbart handtag eller handtag
  • Papperskorgar kan utformas för att ha ett handtag i varje ände för transport vid behov
  • Alla förvaringsfack är försedda med en etiketthållare så att användaren enkelt kan identifiera vilken behållare de behöver
  • Specifikationer
    Typ Förvaringsbehållare
    Material Rostfritt stål
    För användning med (applikation) Förvara lösa föremål säkert i en frys
    Inkluderar Handtag i ena änden och en etiketthållare
    Mått (L x B x H) 560 x 170 x 200 mm
    Bredd (metrisk) 170 mm
    Höjd (metrisk) 280 mm
    För användning med (utrustning) Upprätt frys