Läs mer
Thermo Scientific™ Förvaringsboxar för frysar
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Mått (L x B x H):
127 x 127 x 50 mm (5 x 5 x 2 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Tillverkad av hållbara fiberboardlådor som mäter 5 x 5 x 2 tum. (127 x 127 x 50 mm).
- Förvara en mängd olika flaskor och rör med Thermo Scientific™ Förvaringslådor.
- För användning i frysar med ultralåg temperatur.
Specifikationer
Specifikationer
| Cellavdelare | Ingår ej |
| Produkttyp | Förvaringsbox för frys |
| Färg | Vitt |
| Material | Fiberskiva |
| Form | Fyrkantig |
| För användning med (utrustning) | ULT Frys |
| Kvantitet | 12 st |
| Storlek | 127 x 127 x 50 mm |
| Mått (L x B x H) | 127 x 127 x 50 mm (5 x 5 x 2 tum) |
| Längd (metrisk) | 127 mm |
| Visa mer |