Beskrivning
- Tillverkad av polyeten
- Med handtag och lock
- Kan väggmonteras
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Material | Polyeten |
| Typ | Förvaringslåda |
| Längd (engelska) | 7,48 tum. |
| Längd (metrisk) | 190.00 mm |
| Bredd (engelska) | 7,48 tum. |
| Bredd (metrisk) | 190.00 mm |
| Höjd (engelska) | 8,27 tum. |
| Höjd (metrisk) | 210.00 mm |
| Djup (engelska) | 18,70 tum. |
| Visa mer |