Läs mer
Labcon™ Förvaringsbox för 80-platsers mikrorörsställ
Handla allt Labcon Produkter
Färg:
Vitt
Beskrivning
- Påfyllningsbart ställ med gångjärnsklart lock
- För användning med 80-platsers rörställ
- Kan frysas till -80 °C
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Förvaringslåda |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Positioner | 80 positioner |
| Form | Rektangel |
| Staplingsbar | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Mikrocentrifugrörställ med 80 platser |
| Temperaturområde (metriskt). | -80 °C till 121 °C |