Beskrivning
- Förvaringslåda
- Rymmer centrifugrör
- Tillverkad av polypropen
- Kan frysas till -80 °C
- Inkluderar genomskinligt lock
- 2 lådor per låda
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Rena påståenden | Proteas, mänskligt DNA, ATP , RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blått |
| Håller | Rör (50 ml) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 16 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Förvaring |
| För användning med (utrustning) | 50 ml centrifugrör |
| Visa mer |