Läs mer
Labcon Förvaringslåda för centrifugrör
Handla allt Labcon Produkter
Håller:
Rör (15 ml)
Rör (50 ml)
Positioner:
16
36
Beskrivning
- Förvaringslåda
- Rymmer centrifugrör
- Tillverkad av polypropen
- Kan frysas till -80 °C
- Inkluderar genomskinligt lock
- 2 lådor per låda
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Produkttyp | Förvaringsbox för frys |
| Rena påståenden | Proteas, mänskligt DNA, ATP , RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Klart |
| Håller | Rör (15 ml) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 36 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Förvaring |
| Visa mer |