Läs mer
BRAND™ Förvaringsbox för kryogena rör
Handla allt Brand Produkter
Håller:
81 (1,2 mL och 2 mL kryogena rör)
81 (3, 4 och 5 ml kryogena rör)
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 5
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polykarbonat |
| Typ | Cryo förvaringsbox |
| Håller | 81 (1,2 mL och 2 mL kryogena rör) |
| Kvantitet | 4 |