Läs mer
Eppendorf™ Förvaringslådor
Produktkod. 15601734 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Håller:
100 kryogena rör med invändiga gängor
25 rör (15 ml)
25 rör (5 mL) med skruvlock
25 rör (5 ml)
64 rör (1 till 2 ml)
81 kryogena rör (1 till 2 ml) med skruvlock
81 kryogena rör (3 mL) med skruvlock
81 kryogena rör (4 till 5 ml) med skruvlock
9 rör (25 ml)
9 rör (50 mL), 4 rör (15 mL)
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 3
Paket med 4
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
15601734 25 rör (5 ml) Paket med 4
15690187 81 kryogena rör (1 till 2 ml) med skruvlock -
15642647 100 kryogena rör med invändiga gängor Paket med 3
15652647 81 kryogena rör (3 mL) med skruvlock Paket med 2
15662647 81 kryogena rör (4 till 5 ml) med skruvlock Paket med 2
15690645 64 rör (1 till 2 ml) Paket med 3
15692647 25 rör (5 mL) med skruvlock -
15672647 25 rör (15 ml) Paket med 2
15682647 9 rör (50 mL), 4 rör (15 mL) Paket med 2
16376485 9 rör (25 ml) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15601734 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030140532
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Möjliggör val av de optimala boxkombinationerna för individuella förvaringskrav och ger säker förvaring av dina provrör i en utrymmesbesparande design.
  • Flexibla och optimerade kombinationsmöjligheter för de olika boxformaten
  • Behåller formen vid frystemperatur på -86 °C för provförvaring eller autoklavering i 20 minuter vid 121 C °för sterilisering
  • Pålitlig individuell alfanumerisk lasermärkt kod tilldelad varje provplats
  • Minimerar allokeringsfel
  • Ger läsbarhet med hög kontrast
  • Står kvar permanent
  • Fem extra inskriptionsetiketter på locket möjliggör användarspecifik märkning
  • Passar alla typiska rörformat: kryogena rör, mikrocentrifugrör, 15 och 50 ml koniska rör och andra laboratoriekärl
  • 15 mL och 50 mL koniska rörlådor med ventilationsöppningar för en jämnt fördelad frysprocess
  • Förhindrar rörskador eller brott, vilket ofta observeras vid infrysning av långa rörformat i slutna lådor
  • Kompatibel med vanliga fryshyllsystem och de olika varianterna av inre galler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Håller 25 rör (5 ml)
Material Polypropen
Positioner 25
Staplingsbar Ja
Antal ställ 5 x 5
Antal per förpackning 4 pcs.
Höjd (engelska) 2,5 tum
Produkttyp Förvaringslåda
Höjd (metrisk) 63.5 mm