Läs mer
Eppendorf™ Förvaringslådor
Produktkod. 15682647 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Håller:
100 kryogena rör med invändiga gängor
25 rör (15 ml)
25 rör (5 mL) med skruvlock
25 rör (5 ml)
64 rör (1 till 2 ml)
81 kryogena rör (1 till 2 ml) med skruvlock
81 kryogena rör (3 mL) med skruvlock
81 kryogena rör (4 till 5 ml) med skruvlock
9 rör (25 ml)
9 rör (50 mL), 4 rör (15 mL)
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 3
Paket med 4
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
15682647 9 rör (50 mL), 4 rör (15 mL) Paket med 2
15690187 81 kryogena rör (1 till 2 ml) med skruvlock -
15642647 100 kryogena rör med invändiga gängor Paket med 3
15652647 81 kryogena rör (3 mL) med skruvlock Paket med 2
15662647 81 kryogena rör (4 till 5 ml) med skruvlock Paket med 2
15601734 25 rör (5 ml) Paket med 4
15690645 64 rör (1 till 2 ml) Paket med 3
15692647 25 rör (5 mL) med skruvlock -
15672647 25 rör (15 ml) Paket med 2
16376485 9 rör (25 ml) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15682647 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030140591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.00 SEK
    260.00 SEK / Paket med 2
    Save 26.00 SEK
    9% Av
I lager
Möjliggör val av de optimala boxkombinationerna för individuella förvaringskrav och ger säker förvaring av dina provrör i en utrymmesbesparande design.
  • Flexibla och optimerade kombinationsmöjligheter för de olika boxformaten
  • Behåller formen vid frystemperatur på -86 °C för provförvaring eller autoklavering i 20 minuter vid 121 C °för sterilisering
  • Pålitlig individuell alfanumerisk lasermärkt kod tilldelad varje provplats
  • Minimerar allokeringsfel
  • Ger läsbarhet med hög kontrast
  • Står kvar permanent
  • Fem extra inskriptionsetiketter på locket möjliggör användarspecifik märkning
  • Passar alla typiska rörformat: kryogena rör, mikrocentrifugrör, 15 och 50 ml koniska rör och andra laboratoriekärl
  • 15 mL och 50 mL koniska rörlådor med ventilationsöppningar för en jämnt fördelad frysprocess
  • Förhindrar rörskador eller brott, vilket ofta observeras vid infrysning av långa rörformat i slutna lådor
  • Kompatibel med vanliga fryshyllsystem och de olika varianterna av inre galler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Håller 9 rör (50 mL), 4 rör (15 mL)
Material Polypropen
Positioner 9 (50mL), 4 (15mL)
Staplingsbar Ja
Antal ställ 3 x 3
Antal per förpackning 2 pcs.
Höjd (engelska) 5 tum
Produkttyp Förvaringslåda
Höjd (metrisk) 127 mm