Läs mer
Eppendorf™ Förvaringslådor
Produktkod. p-7078529 Handla allt Eppendorf Produkter
Håller:
100 kryogena rör med invändiga gängor
25 rör (15 ml)
25 rör (5 mL) med skruvlock
25 rör (5 ml)
64 rör (1 till 2 ml)
81 kryogena rör (1 till 2 ml) med skruvlock
81 kryogena rör (3 mL) med skruvlock
81 kryogena rör (4 till 5 ml) med skruvlock
9 rör (25 ml)
9 rör (50 mL), 4 rör (15 mL)
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 3
Paket med 4
Produktkod. 15690187
Brand: Eppendorf™ 0030140516
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Möjliggör val av de optimala boxkombinationerna för individuella förvaringskrav och ger säker förvaring av dina provrör i en utrymmesbesparande design.
  • Flexibla och optimerade kombinationsmöjligheter för de olika boxformaten
  • Behåller formen vid frystemperatur på -86 °C för provförvaring eller autoklavering i 20 minuter vid 121 C °för sterilisering
  • Pålitlig individuell alfanumerisk lasermärkt kod tilldelad varje provplats
  • Minimerar allokeringsfel
  • Ger läsbarhet med hög kontrast
  • Står kvar permanent
  • Fem extra inskriptionsetiketter på locket möjliggör användarspecifik märkning
  • Passar alla typiska rörformat: kryogena rör, mikrocentrifugrör, 15 och 50 ml koniska rör och andra laboratoriekärl
  • 15 mL och 50 mL koniska rörlådor med ventilationsöppningar för en jämnt fördelad frysprocess
  • Förhindrar rörskador eller brott, vilket ofta observeras vid infrysning av långa rörformat i slutna lådor
  • Kompatibel med vanliga fryshyllsystem och de olika varianterna av inre galler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Förvaringslåda
Håller 81 kryogena rör (1 till 2 ml) med skruvlock
Material Polypropen
Positioner 81
Staplingsbar Ja
Antal ställ 9 x 9
Antal per förpackning 3 pcs.
Höjd (metrisk) 52.8 mm
Höjd (engelska) 2 tum