Läs mer
Cole-Parmer™ Bain Marie förvaringsbehållare
Produktkod. 15349433 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Material:
HDPE
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15349433 HDPE Paket med 12
1 options
Produktkod. 15349433 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 6353000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00 SEK
    936.34 SEK / Paket med 12
    Save 168.66 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-02-2027
Var säker på att ditt lock är tätt med Bain Marie Storage Containers.
  • Kan frysas eller kemiskt steriliseras.
  • Handtag som är lätta att bära.
  • NSF auktoriserad.
  • FDA-kompatibel.
  • 12 Pk.
  • Behållare är gjorda av FDA-kompatibel HDPE och kan frysas, kokas eller kemiskt steriliseras.
  • Snäpptäta lock med positivt lås säljs separat.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 64 oz.
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 2 L
Certifikat och efterlevnad NSF Auktoriserad
Typ Lock för förvaringsbehållare
Material HDPE
Höjd (engelska) 4,5 tum.
Höjd (metrisk) 11.4 cm
Diameter (engelska) 16,9 cm
Diameter (metrisk) 17.8 cm