Läs mer
Cole-Parmer™ Bain Marie Förvaringsbehållare och Snap-Tight, Positivt Lock Lock, HDPE
Produktkod. 15319433 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Material:
HDPE
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15319433 HDPE Paket med 12
1 options
Produktkod. 15319433 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 6353050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.00 SEK
    563.30 SEK / Paket med 12
    Save 98.70 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 22-02-2027
Cole-Parmer™ Bain Marie förvaringsbehållare Snap-Tight, Positivt-Lock Lock, HDPE är gjord av FDA-kompatibel HDPE och kan frysas, kokas eller kemiskt steriliseras.
  • Hållbar högdensitetspolyetenkonstruktion
  • Bain Marie HDPE-behållare säljs separat.
  • NSF auktoriserad.
Specifikationer
Beskrivning Snäpptätt lock med positivt lås
Certifikat och efterlevnad NSF Auktoriserad
Material HDPE