Beskrivning
- Stapelbar och proportionell storlek för att utnyttja utrymmet effektivt
- Avtagbara avdelare skapar ett så stort eller så litet fack som behövs
- Locket snäpper på plats för att säkra innehållet för säker transport
- Tydliga sidor för snabb åtkomst och lagerövervakning
- Idealisk för tuber, spetsar, pipetter, handskar och andra småsaker
- 5-pack innehåller 5 baljor, 5 lock och 15 avdelare
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förvaringsbehållare |
| Material | Polypropen |
| Färg | Klart |
| Form | Rektangulär |
| Inkluderar | Avdelare, Lock |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Längd (metrisk) | 330 mm |
| Bredd (metrisk) | 200 mm |
| Höjd (metrisk) | 115 mm |