Läs mer
Fisherbrand™ Lagringsfilsystem
Produktkod. 17207820 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Produktkod. 17207820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2866.50 SEK
    1105.73 SEK / Paket med 10
    Save 1760.77 SEK
    61% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För långtidsförvaring av histologiska objektglas och vävnadskassettprover.
Fisherbrand™ förvaringslådor för objektglas och vävnadskassetter ger en ekonomisk men ändå robust och säker metod för långtidsförvaring av dina objektglas och vävnadskassettblock.
Våra lättmonterade lådor kommer 10 st per låda och inkluderar 40 lådor/lådinsatser för förvaringsalternativet för objektglas (4 lådor per fil) och 80 lådor/lådinsatser för förvaringsalternativet för tissueblock (8 lådor per fil).
Den belagda ytan hjälper till att säkerställa fuktbeständighet för långvarigt skydd. Varje förvaringslåda för objektglas rymmer upp till 2000 objektglas medan varje förvaringslåda för vävnadsblock rymmer upp till 500 vävnadsblock/kassetter. De unika låsflikarna hjälper till att hålla staplade lådor säkert säkrade och stabila.
Specifikationer
Färg Vitt
Enheten håller 500 Tissue Block
För användning med (applikation) Histologi Speciemen Storage
Höjd (metrisk) 100 mm
Inkluderar En fillåda och åtta små lådor
Material Kartong
Bredd (metrisk) 299 mm