Läs mer
Fistreem International™ Förvaringsreservoar
Produktkod. 13106020
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
13106020 30 l Varje
1 options
Produktkod. 13106020 Leverantör Fistreem International™ Leverantörsnummer WSC900.RTB.9
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Ersättningsbehållare för Cyclon Ultrapure Vatten stilla. Fistreem International™ Lagringsreservoaren rymmer hela 30L destillerat vatten.
  • Innehåller en snabbflödeskran och ett siktrör som visar innehållet i behållaren.
  • Destillatöppningar är monterade på båda sidor, vilket gör att behållaren kan placeras på vardera sidan av destillationsapparaten.
  • För att säkerställa högsta renhet har behållaren ett foder av polyeten, ventilationsfilter och en rengöringsport.
  • En elektronisk flottörbrytare stänger av stillbilden på en full reservoar
Specifikationer
Höjd (metrisk) 750 mm
Typ Förvaringsreservoar
Bredd (metrisk) 300 mm
Kapacitet (metrisk) 30 l