Läs mer
Thermo Scientific™ Förvaringslösning för Eutech™ EC620130 pH-elektrod
För användning med (utrustning):
EC620130 pH-elektrod
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-buffertar och lösningar för användning med pH-mätare och elektroder. De Eutech™ Storage Solution används för Eutech™ EC620130 pH-elektrod.
Funktioner
- Förvaringslösning förpackad i 500 ml hållbara plastflaskor– ekonomisk och bekväm för laboratorieanvändning.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | EC620130 pH-elektrod |
| Typ | Förvaringslösning |
| Kvantitet | 500 mL |