Läs mer
Thermo Scientific™ Förvaringsrörskydd
Beskrivning
Ge dina kryogena förvaringsrör och flaskor extra skydd när det behövs med Thermo Scientific™ Storage Tube Protection tillbehör. Skydda till exempel dina prover när du lagrar i flytande eller ångfas kväve, eller när du skickar prover. Dessa kryogena förvaringstillbehör, såsom tubomslag, hylsor och miniboxar, har säker hantering i åtanke.
- Om du vill sänka dina kryorör i kvävets flytande fas, förslut dem först inuti Nunc™ Cryoflex™ rör för att förhindra flytande kväve från att infiltrera röret. Cryoflex™ slangen kan användas för att krympa och värmekrympa ett ogenomträngligt skyddshölje runt röret före nedsänkning.
- Nalgene™ CryoSleeves™ glida över någon Nunc eller Nalgene Cryocane och förhindra att rören faller ut ur kryokanen och ner i botten av flytande kväve dewar. Nalgene™ CryoSleeves™ förhindra inte infiltration av flytande kväve. Kryogena rör monterade i käppen måste först tätas inuti Cryoflex™ slangen innan du applicerar CryoSleeve™ om nedsänkning i vätskefas krävs.
- Nunc CryoTube™ miniboxar med ett friktionspassat lock är idealiska för förvaring av små mängder prover och frakt.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Nalgene CryoSleeve, 273 mm, PVC |
| Kvantitet | 100/förp., 100/c:er. |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Produkttyp | Flaskhållare |