Läs mer
Thermo Scientific™ Förvaringsrörskydd
BIOPHARMA
Produktkod. 10461482
Change view
Produkttyp:
Flaskhållare
Kryoförvaringslåda
Tublinda
Kvantitet:
100/förp., 100/c:er.
15/förp., 300/st.
200/Förp., 200/Cs.
350/Förpackning, 350/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 350
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kvantitet Förpackningsstorlek
10461482 Kryoförvaringslåda 200/Förp., 200/Cs. Paket med 200
11371625 Tublinda 15/förp., 300/st. -
10099010 Tublinda 15/förp., 300/st. -
10018840 Flaskhållare 100/förp., 100/c:er. Paket med 100
10378321 Kryoförvaringslåda 350/Förpackning, 350/Cs. Paket med 350
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10461482 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 534592
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4132.46 SEK
    3681.62 SEK / Paket med 200
    Save 450.84 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Ge dina kryogena förvaringsrör och flaskor extra skydd, till exempel vid frakt eller förvaring i flytande eller ångfas kväve med dessa förvaringstillbehör.
Ge dina kryogena förvaringsrör och flaskor extra skydd när det behövs med Thermo Scientific™ Storage Tube Protection tillbehör. Skydda till exempel dina prover när du lagrar i flytande eller ångfas kväve, eller när du skickar prover. Dessa kryogena förvaringstillbehör, såsom tubomslag, hylsor och miniboxar, har säker hantering i åtanke.
  • Om du vill sänka dina kryorör i kvävets flytande fas, förslut dem först inuti Nunc™ Cryoflex™ rör för att förhindra flytande kväve från att infiltrera röret. Cryoflex™ slangen kan användas för att krympa och värmekrympa ett ogenomträngligt skyddshölje runt röret före nedsänkning.
  • Nalgene™ CryoSleeves™ glida över någon Nunc eller Nalgene Cryocane och förhindra att rören faller ut ur kryokanen och ner i botten av flytande kväve dewar. Nalgene™ CryoSleeves™ förhindra inte infiltration av flytande kväve. Kryogena rör monterade i käppen måste först tätas inuti Cryoflex™ slangen innan du applicerar CryoSleeve™ om nedsänkning i vätskefas krävs.
  • Nunc CryoTube™ miniboxar med friktionspassat lock är idealiska för förvaring av små mängder prover och frakt. Tillverkad av hållbar, slagkraftig polystyren för att skydda prover.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning CryoTube Minibox, för 10 flaskor
Färg Solbränna
Material Polystyren
Kvantitet 200/Förp., 200/Cs.
Produkttyp Kryoförvaringslåda