Läs mer
Fisherbrand™ Förvaringsställ för 80-brunnars rörställ
Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B x H):
157 x 236 x 234 mm
310 x 236 x 122 mm
Form:
Horisontell
Vertikal
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Förvaringsställ |
| Array | 4 x 2 |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Färg | Klart |
| Håller | Mikrorörsställ (80-brunnar) |
| Material | Akryl |
| Positioner | 8 |
| Form | Vertikal |
| Hyllor | 4 Tiers |
| Staplingsbar | Yes |
| Visa mer |