Läs mer
Thermo Scientific™ Förvaringsflaskor
Beskrivning
Förvara dina prover i dessa flaskor för att eliminera läckage av joner samtidigt som du bibehåller ett konsekvent pH under hela provets livslängd. Thermo Scientific™ National™ och Thermo Scientific™ Chromacol™ Provförvaringsflaskor med skruvgänga är tillverkade av överlägsen kvalitet 33 expansionsborosilikat klart (Typ 1, Klass A) eller 51A bärnstensfärgat (Typ 1, Klass B) glas. Förvaringsflaskor sträcker sig från 2mL till 40mL.
- PTFE-lined solid-top storage caps
- PTFE on film/foam backing offers broad chemical resistance
- Not autoclavable
Unassembled convenience kits saves time during sample preparation.
- Solid-top convenience kits include matched quantities of vials and screw caps with pre-assembled septa.
- Open-top convenience kits contain shrink-wrapped vials and separately packaged caps and septa in polybags.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | White |
| Beskrivning | 15-425 Screw Cap |
| Färg | Vitt |
| Material | Polyethylene Foam, PTFE, Polypropylene |
| Septum | PTFE/PE Foam Liner |
| Stängningsmaterial | Polypropylene |
| Förslutningstyp | Screw Cap with Septum |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1.0 mm |
| Stängningsstorlek | 15 mm |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.