Läs mer
Thermo Scientific™ Förvaringsflaskor
Description
Förvara dina prover i dessa flaskor för att eliminera läckage av joner samtidigt som du bibehåller ett konsekvent pH under hela provets livslängd. Thermo Scientific™ National™ och Thermo Scientific™ Chromacol™ Provförvaringsflaskor med skruvgänga är tillverkade av överlägsen kvalitet 33 expansionsborosilikat klart (Typ 1, Klass A) eller 51A bärnstensfärgat (Typ 1, Klass B) glas. Förvaringsflaskor sträcker sig från 2mL till 40mL.
- PTFE-lined solid-top storage caps
- PTFE on film/foam backing offers broad chemical resistance
- Not autoclavable
Unassembled convenience kits saves time during sample preparation.
- Solid-top convenience kits include matched quantities of vials and screw caps with pre-assembled septa.
- Open-top convenience kits contain shrink-wrapped vials and separately packaged caps and septa in polybags.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | 18-400 Screw Vial, 16 mL |
| Diameter (metrisk) Inre | 21 mm |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 21 mm |
| Material | Glass |
| Volym (metrisk) | 16 ml |
| Basstil | Flat Bottom |
| Volym (metrisk) Totalt | 16 mL |
| Höjd (metrisk) | 70 mm |
| Kvantitet | 200 |
| Show More |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.